Sudanschwarz B

Lieferant: Molekula

MOLE21998092-25GEA 49.7 EUR
MOLE21998092-25G
Sudanschwarz B
Sudanschwarz B
Formel: C₂₉H₂₄N₆
Molekulargewicht: 456,55 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006919
CAS-Nummer: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR