Labor-Gefrierschränke, MediLine, LGPv Serie
Lieferant: Liebherr
Mediline
472-0118EA 8099 EUR
472-0118 472-2390 471-0661 471-0662 471-1017 472-2389
Labor-Gefrierschränke, MediLine, LGPv Serie
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
  • Sicherungsbatterie für 7,5 Tage Datenprotokollierung und 72 Stunden Speicherung der Temperatursteuerung im Falle eines Stromausfalls
  • RS485-Anschluss, potentialfreie Kontakte, vorbereitete Durchführungsmöglichkeit und optionaler Infrarotschlüssel zum Herunterladen von Daten
  • Umluftkühlung mit Heißgas-Abtauung - für eine nahezu konstante Innenraumtemperatur während des Abtauvorgangs
  • Multifunktionales digitales Display und elektronische Temperatursteuerung
  • Ergonomischer Griff und selbstschließende Türen
  • Mit Laufrollen, zwei davon mit Feststellbremsen, und kunststoffbeschichteten Drahteinlegeböden
Temperaturbereich: −10 bis −26 °C und −10 bis −35 °C
Bestellinformation: Eine Reihe von Zubehöroptionen wie Temperaturfühler, Schlüssel zum Herunterladen von Daten, RS485-Schnittstellenwandler usw. sind erhältlich. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Avantor-Vertriebszentrum vor Ort. Temperaturverlaufsdiagramme sind auf Anfrage erhältlich.