Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
PE gloves, Manuplast® PE
Lieferant: B. Braun
These disposable PE gloves are suitable for non hazardous, non medical applications.
  • Non sterile, powder-free
  • Latex-free
  • Flat, welded seam
  • Embossed surface for good grip
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe Farbe Länge Stärke Verpackt VE Katalognummer Menge
S Transparent 285 mm 0,023 mm 100/dispenser pack 100 112-2126
L Transparent 300 mm 0,023 mm 100/dispenser pack 100 112-2127
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Beidseitig tragbar/handspezifisch Ambidextrous
Einweg/wiederverwendbar Einweg
Latex/ohne Latex Ohne Latex
Gepudert/ungepudert Ungepudert
Oberfläche Embossed
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge