Kanamycinsulfat, Ultrareine Qualität
Gefahr
0408-EU-10GEA 431 EUR
0408-EU-10G 0408-EU-25G 0408-EU-10KG
Kanamycinsulfat, Ultrareine Qualität
Kanamycin sulphate
Bindet an die 70S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms. Empfohlene Arbeitskonzentration: 30 μg/ml.
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Molekulargewicht: 582,6 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chromatographische Reinheit BESTANDEN
Kristallinität BESTANDEN
Ablaufdatum BERICHT
Identifikation BESTANDEN
Trocknungsverlust 4,0%
pH (1%, Wasser) bei 25 °C 6,5 - 8,5
Wirkstoffgehalt (wasserfrei) 750 mcg/mg
Wirkstoffgehalt (Istzustand) BERICHT
Glührückstand 1,0%