2-Pyridylacetonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A13087.06EA
48.2
EUR
A13087.06
A13087.14
A13087.22
2-Pyridylacetonitril ≥99%
2-Pyridylacetonitril
Formel:
C₇H₆N₂ Molekulargewicht: 118,14 g/mol Siedepunkt: 66…68 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 23…25 °C Dichte: 1,059 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006346 CAS-Nummer: 2739-97-1 EINECS: 220-364-6 UN-Nummer: 3276 ADR: 6.1,II |