Digoxin
Lieferant: Molekula
MOLE24736068-1GEA 155 EUR
MOLE24736068-1G
Digoxin
Digoxin
Formel: C₄₁H₆₄O₁₄
Molekulargewicht: 780,95 g/mol
MDL Number: MFCD00003674
CAS-Nummer: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II