Decannitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18783.0100EA
348
EUR
8.18783.0100
8.18783.9999
Decannitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Decannitril
Formel:
C₁₀H₁₉N Molekulargewicht: 153,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039505 CAS-Nummer: 1975-78-6 EINECS: 217-830-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -18 °C |
Molar Mass | 153.26 g/mol |
Boiling Point | 114 °C (13 hPa) |
Refractive Index | 1.4313 (15 °C, 589 nm) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Capric acid nitrile |
Hill Formula | C10H19N |
Chemical Formula | CH3(CH2)8CN |