4,4,4-Trifluor-2-butanon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B21514.06EA
144
EUR
B21514.06
B21514.03
4,4,4-Trifluor-2-butanon ≥97%
4,4,4-Trifluor-2-butanon
Formel:
C₄H₅F₃O Molekulargewicht: 126,08 g/mol Siedepunkt: 95…96 °C Dichte: 1,05 Flammpunkt: 37 °C (99 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077601 CAS-Nummer: 2366-70-3 UN-Nummer: 1224 ADR: 3,III |