(4-Methoxyphenoxy)acetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A10398.14EA 115 EUR
A10398.14 A10398.06
(4-Methoxyphenoxy)acetonitril ≥97%
(4-Methoxyphenoxy)acetonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Molekulargewicht: 163,18 g/mol
Siedepunkt: 106…110 °C (0,1 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017528
CAS-Nummer: 22446-12-4
EINECS: 000-000-0
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III