(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropyliden-D-threitol
Lieferant: Molekula
MOLE32713857-1GEA 0 EUR
MOLE32713857-1G
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropyliden-D-threitol
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropyliden-D-threitol
Formel: C₇H₁₄O₄
Molekulargewicht: 162,18 g/mol
MDL Number: MFCD00009761
CAS-Nummer: 73346-74-4
EINECS: 277-391-1