Indometacin
Lieferant: Molekula
MOLE62725591-25GEA 109 EUR
MOLE62725591-25G
Indometacin
Indomethacin
Formel: C₁₉H₁₆ClNO₄
Molekulargewicht: 357,80 g/mol
MDL Number: MFCD00057095
CAS-Nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I