5,5-Dimethyloxazolidin-2,4-dion (Dimethadion)
Lieferant: Molekula
MOLEM33580189EA 0 EUR
MOLEM33580189
5,5-Dimethyloxazolidin-2,4-dion (Dimethadion)
5,5-Dimethyloxazolidin-2,4-dion (Dimethadion)
Formel: C₅H₇NO₃
Molekulargewicht: 129,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005379
CAS-Nummer: 695-53-4
EINECS: 211-781-4