Nalidixinsäure
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
MOLEM18439941EA
0
EUR
MOLEM18439941
Nalidixinsäure
Nalidixinsäure
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₃ Molekulargewicht: 232,24 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006884 CAS-Nummer: 389-08-2 EINECS: 206-864-7 |