Thermocycler, Techne® ³Prime
Lieferant: Cole Parmer
732-1608EA 4125.58 EUR
TECN3PRIMEG/02 TECN3PRIMEG/05 TECN3PRIMEBASE/05 TECN3PRIMEX/USB TECN3PRIMEX/02 TECN3PRIMEX/05
Thermocycler, Techne® ³Prime
Der ³Prime personal Thermocycler bietet eine einfache Programmierung und Flexibilität, während die schnellen Heizraten und der geringe Platzbedarf, welche das Gerät ideal für Forschungs- und Ausbildungslabore machen, beibehalten werden. Auf dem Farbdisplay mit Touchscreen wird der Benutzer mit Hilfe von gebrauchsfertigen Vorlagen intuitiv durch die Erstellung selbst komplizierter Programme geführt, mit einer Methodik, die über das gesamte Techne® Thermocycler-Sortiment hinweg standardisiert ist.
  • Farb-Touchscreen für schnelle Programmeinrichtung
  • Schnelle Anstiegsrate von bis zu 3,0 °C/s
  • Temperaturbereich von +4 °C bis +100 °C
  • Gradientencycling ist direkt mit dem ³PrimeG Gerät oder durch ein Upgrade der ³PrimeX Einheit möglich
  • Protokolle und Temperaturprotokolle können über USB zwischen Instrumenten und PC übertragen werden
Die mittelgroßen ³PrimeX Cycler bieten alle Funktionen des ³Prime Geräts, jedoch mit einer erweiterten Probenkapazität für 48×0,2-ml-Mikroröhrchen oder 30×0,5-ml-Röhrchen. Gradientencycling ist direkt mit dem ³PrimeG Instrument oder durch ein Upgrade der ³PrimeX Einheit möglich.
Der ³PrimeG ist ein kleiner Gradient-Thermocycler, der auf allen Funktionen des ³PrimeX Geräts aufbaut. Das 48-Well-Blockformat bietet acht Kolonnen für die Optimierung der Annealingtemperatur und sechs Reihen für die Optimierung von Reagenzien wie MgCl₂ und von Primerkonzentrationen. Die Annealingtemperaturen können über 14 °C zwischen Temperaturen von 30 °C bis 80 °C optimiert werden. Durch die Gradientenberechnungsfunktion wird die Temperatur für jede der acht Reihen angezeigt und eine einfache Replikation der Temperaturbedingungen sichergestellt.
Hinweis: Austausch der Thermocycler-Blöcke nur durch einen geschulten Servicetechniker durchführen lassen. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung für detaillierte Informationen zu verfügbaren Ersatzblöcken.
* Gemessen bei 55 °C