Bördelrandgläschen, 11 mm, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
WHEA223682EA 360 EUR
WHEA223692 WHEA223682
Bördelrandgläschen, 11 mm, WHEATON®
Vials
Diese Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas (Typ I). Sie sind in den meisten Autosamplern verwendbar.
Verpackung: Für Komfort und Sauberkeit in Trays zu 100 Stück mit Schrumpffolie verpackt.