VWR®, Mattenrahmen für PureStep Matten
Lieferant: VWR
VWR® PureStep VWR®
115-1287EA 88.3 EUR
VWRU89126-760 115-1287 115-1288 115-1289 115-2471 115-1296 115-1290 115-1291 115-1292
VWR®, Mattenrahmen für PureStep Matten
Fußmatten Rahmen für Matten
In Kombination mit den PureStep Matten sind diese Rahmen ideal für alle kritischen Bereiche, bei denen ein direkter Kontakt mit der Bodenoberfläche nicht erlaubt ist. Die Rahmen bestehen aus einem harten, starren Polystyrol-Grundmaterial kombiniert mit einer rutschfesten Rückseite, die die Matten auf nahezu jeder Oberfläche sichert.
  • Schützt Böden vor Klebstoffresten aus den Matten
  • Verringert das Risiko von Ausrutschen und Stürzen
  • Rutschfeste Teile aus polymerbeschichtetem Polyestergewebe
  • Antimikrobiell und schimmelbeständig
Bestellinformation: Adhesive mats are sold separately.