Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
19261.04EA 105 EUR
19261.04 19261.02 19261.09 19261.18
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat ≥99%
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat
Used as a counter-ion in ion-pair chromatography of water-soluble vitamins
Formel: C₁₆H₃₈NO₄P
Molekulargewicht: 339,46 g/mol
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064526
CAS-Nummer: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1