2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Lieferant: Molekula
MOLE39693672-25GEA 0 EUR
MOLE39693672-25G
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Formel: C₂H₄ClNaO₃S.H₂O
Molekulargewicht: 184,57 g/mol
MDL Number: MFCD00007531
CAS-Nummer: 1089719-72-1
EINECS: 241-935-6