O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLEM21172868EA 0 EUR
MOLEM21172868
O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid
O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: C₂H₈ClNO
Molekulargewicht: 97,54 g/mol
MDL Number: MFCD00012956
CAS-Nummer: 3332-29-4
EINECS: 222-060-9