4-(2-Pyridylazo)resorcin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
323209-5GEA 181 EUR
323209-5G 323209-25G
4-(2-Pyridylazo)resorcin, Sigma-Aldrich®
4-(2-Pyridylazo)resorcin
Formel: C₁₁H₉N₃O₂
Molekulargewicht: 215,21
MDL Number: MFCD00044237
CAS-Nummer: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6