Diphenyleniodoniumchlorid
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM81050-5EA
59
EUR
CAYM81050-5
CAYM81050-10
Diphenyleniodoniumchlorid
Diphenyleneiodonium chloride
Formel:
C₁₂H₈ClI Molekulargewicht: 314,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD00214165 CAS-Nummer: 4673-26-1 |