Transfertank, TE22 Mighty Small™
Lieferant: Hoefer
732-2123EA 1369 EUR
HOEFTE22
Transfertank, TE22 Mighty Small™
Der TE22 Mighty Small™ Transfertank wurde entwickelt, um schnell und effizient Proteine und Nukleinsäuren von kleine Gelen auf Nylon-, Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen zu transferieren.
  • Maximale Gelgröße 9×10 cm
  • Transferiert bis zu vier kleine Gele in weniger als einer Stunde
  • Integrierter Aluminiumoxid-beschichteter Kühlkanal bietet ausgezeichnete Temperaturregelung mit einem Temperaturanstieg von nicht mehr als 5 °C während eines typischen Laufs
  • Ausgezeichnetes Tankdesign, wodurch die Kassetten über den gesamten Stapel hinweg einen gleichmäßigen Druck ausüben und eine Verzerrung des Gels verhindert wird
  • Farbkodierte Kassetten sind leicht zu laden und zu handhaben, wodurch eine korrekte Ausrichtung während des Transfers gewährleistet wird
  • Gleichmäßiges und starkes elektrisches Feld für effiziente und gleichmäßige Transfers
Lieferumfang: Jedes System umfasst: Untere Kammer mit Wärmetauscher, Sicherheitsdeckel mit Stromkabeln, 2 Elektrodenplatten, 4 Kassetten, 4 Schaumstoffschwämme (6 mm dick), 8 Schaumstoffschwämme (3 mm dick), Kassettenhaken und 25 Blätter Blotting-Papier (9×10,5 cm).