Standard-Transfertank mit Kühlkammer, TE62
Lieferant: Hoefer
732-2192EA 1369 EUR
HOEFTE62
Standard-Transfertank mit Kühlkammer, TE62
Der Standard-Transfertank TE62 mit Kühlkammer überträgt schnell und gleichmäßig Proteine und Nukleinsäuren aus Polyacrylamid- oder Agarosegelen auf Nylon-, Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen. Der TE62 ist speziell für die Aufnahme von bis zu vier Kassetten bei gleichzeitiger Kühlung konzipiert. Jede Kassette bietet Platz für ein 15×21-cm-Gel oder bis zu vier 7×10-cm-Mini-Gele.
  • Gleichmäßiges und starkes elektrisches Feld für effiziente und gleichmäßige Transfers
  • Farbcodiert, einfach montierbare Kassetten sorgen für die korrekte Ausrichtung während des Transfers
  • Ausgezeichnetes Tankdesign, wodurch die Kassetten über den gesamten Stapel hinweg einen gleichmäßigen Druck ausüben und eine Verzerrung des Gels verhindert wird
  • Integrierter Keramikwärmetauscher sorgt für ausgezeichnete Puffertemperaturkontrolle bei Verwendung mit einem externen Kühlwasserbad
Lieferumfang: Jedes System umfasst: Untere Kammer mit Wärmetauscher, Sicherheitsdeckel mit Stromkabeln, 2 Elektrodenplatten, 4 Kassetten, 4 Schaumstoffschwämme (6 mm dick), 8 Schaumstoffschwämme (3 mm dick), Kassettenhaken und 25 Blätter Blotting-Papier (14,5×21,5 cm).