VWR®, Wägetisch, Granit, für Mikro- und Analysenwaagen
Lieferant: Avantor
VWR®
611-2549EA 1824 EUR
611-2549
VWR®, Wägetisch, Granit, für Mikro- und Analysenwaagen
Möbel Tische
Hochauflösende Mikro- und Analysenwaagen sollten in einem Arbeitsumfeld mit einem Minimum an störenden Vibrationen platziert werden, um eine schnelle Stabilisierung des Messwerts zu gewährleisten. Der VWR Wägetisch verfügt über einen robusten, stabilen Rahmen.
  • Wägeplatte aus Granit
  • Verstellbare Füße
  • Erfüllt mittels 4 Dämpfern strengste Kriterien bei der Vibrationsdämpfung
  • Ermöglicht schnelle Stabilisierungszeiten
Bestellinformation: Montage ist nicht im Preis enthalten.
Lieferumfang: Montage ist nicht im Preis enthalten.