Semi-Dry-Transfereinheiten, TE70XP und TE77XP
Lieferant: Hoefer
732-2189EA 2154 EUR
HOEFTE70XP HOEFTE77XP
Semi-Dry-Transfereinheiten, TE70XP und TE77XP
Die TE70XP und TE77XP Semi-Dry-Transfereinheiten umfassen ein intelligentes integriertes Netzteil, das automatisch den Transferstatus überwacht und den Transfer unterbricht, bevor sich der Stapel überhitzt.
  • Intelligentes integriertes Netzteil schützt den Stapel vor Überhitzung, indem der Transferstatus überwacht wird
  • Erfordert minimale Stromstärke, damit keine übermäßige Hitze erzeugt wird, die den Transferstapel austrocknen und so den Transfer unterbrechen oder Schäden an den Transfereinheiten verursachen kann
  • Robuste Iridiumoxid- und Edelstahl-Elektroden ermöglichen einen kontaminationsfreien, konsistenten Transfer
  • Belüftete Elektroden verhindern Blasenansammlungen, die den Transfer beeinträchtigen können
  • Minimale Pufferanforderungen reduzieren Reagenzienkosten und Vorbereitungszeit
Lieferumfang: Beide Systeme umfassen eine gegossene Basis mit platinbeschichteter Titananode sowie integriertes Netzteil, Klappdeckel mit Edelstahlkathode und 50 Blätter poröses Zellophan (20×35,5 cm). Darüber hinaus umfasst die TE70XP 25 Blätter Blotting-Papier (14×16 cm) und 2 Mylar® Masken (16,5×18,5 cm). Die TE77XP umfasst 25 Blätter Blotting-Papier (21×26 cm) und 2 Mylar® Masken (23×27,5 cm).