Netzgerät, PS200HC
Lieferant: Hoefer
732-1693EA 981 EUR
HOEFPS200HC
Netzgerät, PS200HC
Das PS200HC 200-V-Starkstrom-Netzgerät ist ideal für große elektrophoretische Blotting-Anwendungen und für Niedervolt-Elektrophoreseläufe. Die kleine Standfläche, der große Griff und die einfache Bedienung ermöglichen eine einfache Einrichtung und Verwendung des PS200HC.
  • Konstantspannungs- oder Konstantstrommodus mit automatischer Umschaltung
  • 5 to 200 V, 10 to 2000 mA, 200 W
  • 4 Sätze mit 4-mm-Ausgangsbuchsen
  • Dauerbetrieb oder Timer (999 Minuten)
  • Automatische Wiederherstellung nach Stromausfall
  • Drahtbrucherkennung
  • Kurzschlusssicherung