VWR® Traceable®, Digitales Thermo-Hygrometer
Lieferant: VWR
VWR® Traceable®
620-1921EA 71.3 EUR
620-1921 VWRU35519-047 VWRU35519-046
VWR® Traceable®, Digitales Thermo-Hygrometer
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Dieses Thermo-Hygrometer ist für Routinemessungen, 24h-Überwachung, Qualitätskontrollen und kritische experimentelle Anforderungen geeignet. Es zeigt die genauen Luftbedingungen in Abzügen, Reinräumen, Lagerräumen, Klimakammern und Chemikalien-Lagerbereichen an.
  • Kontinuierliche und gleichzeitige Anzeige von relativer Luftfeuchtigkeit (RH) und Temperatur (°C)
  • Minimum/Maximum-Speicher
  • Schnelle Reaktionszeiten
B×T×H: 57×85×6 mm
Gewicht: 70 g
Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA. Rückführbar auf NIST.
Zertifizierungen: Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA. Rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Wird mit Traceable® Kalibrierzertifikat, Wandhalterung und Labortischstütze, Feststoff-Fühlern und zwei AAA-Batterien geliefert.
RH = Relative Humidity