6-Hydroxy-3-coumaranon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L10951.06EA
158
EUR
L10951.06
L10951.03
6-Hydroxy-3-coumaranon ≥97%
6-Hydroxy-3-coumaranon
Formel:
C₈H₆O₃ Molekulargewicht: 150,14 g/mol Schmelzpunkt: 240…242 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068174 CAS-Nummer: 6272-26-0 |