Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chlortitantriisopropoxid 1 mol/l in Hexan zur Synthese
Lieferant: Merck Millipore
Formel: C₉H₂₁ClO₃Ti
CAS-Nummer: 20717-86-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Boiling Point 68 - 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Explosion Limit 1.1 - 7.4 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
100 ml 8.18268.0100
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge