Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Benzo[b]furan-2-boronsäure ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 98437-24-2
Molecular Formula: C8H7BO3
Formula Weight: 161.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formel: C₈H₇BO₃
MDL Number: MFCD00236019
CAS-Nummer: 98437-24-2
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g B23676.03
25 g B23676.14
5 g B23676.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Formula weight 161.95
CAS No. 98437-24-2
Purity 98%
Lagertemperatur 2°C to 8°C
Molecular formula C8H7BO3
MDL No. MFCD00236019
Beilstein reference 1637889
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge