Benzo[b]furan-2,5-diboronsäure ≥98%
Achtung
H53025.MDEA 1070 EUR
H53025.MD
Benzo[b]furan-2,5-diboronsäure ≥98%
Benzo[b]furan-2,5-diboronsäure
Formel: C₈H₈B₂O₅
Molekulargewicht: 205,77 g/mol
Schmelzpunkt: 293…295 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436058
CAS-Nummer: 913835-69-5