Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
2-Brom-5-formylthiazol ≥95%
Lieferant: Alfa Aesar
Purity: 95%
CAS No.: 464192-28-7
Molecular Formula: C4H2BrNOS
Formula Weight: 192.03
Melting Point: 92-96°
MDL No.: MFCD03788567
  Formel: C₄H₂BrNOS
MDL Number: MFCD03788567
CAS-Nummer: 464192-28-7
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g H31096.03
250 mg H31096.MD
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting Point 92-96°
Formula Weight 192.03
CAS No. 464192-28-7
Purity 95%
Molecular Formula C4H2BrNOS
MDL No. MFCD03788567
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge