Thiazol-2-carbaldehyd
Lieferant: Molekula
MOLEM61324267EA 0 EUR
MOLEM61324267
Thiazol-2-carbaldehyd
Thiazol-2-carbaldehyd
Formel: C₄H₃NOS
Molekulargewicht: 113,13 g/mol
MDL Number: MFCD00142924
CAS-Nummer: 10200-59-6