1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B24011.03EA
49.7
EUR
B24011.03
B24011.14
B24011.06
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol ≥98%
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
Formel:
C₁₃H₉N₃OS Molekulargewicht: 255,30 g/mol Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00021611 CAS-Nummer: 1147-56-4 EINECS: 214-555-3 |