2-Brom-4-methylthiazol
FLUO016134.5GEA
390
EUR
FLUO016134.1G
FLUO016134.500MG
FLUO016134.5G
2-Brom-4-methylthiazol
2-Bromo-4-methylthiazole
Formel:
C₄H₄BrNS Molekulargewicht: 178,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD06660130 CAS-Nummer: 7238-61-1 |