17α-Hydroxyprogesteron
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14241000EA
53.4
EUR
EHERC14241000
17α-Hydroxyprogesteron
17α-Hydroxyprogesteron
Formel:
C₂₁H₃₀O₃ Molekulargewicht: 330,46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003659 CAS-Nummer: 68-96-2 EINECS: 200-699-4 |