trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBS14725.10EA
0
EUR
MAYBS14725.10
MAYBS14725.50
MAYBS14725.1
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrol
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrol
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 191,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00085100 CAS-Nummer: 42139-37-7 |