α-Naphtholphthalein
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06246.0005EA 331 EUR
1.06246.0005 1.06246.0001
α-Naphtholphthalein
α-Naphtholphthalein
Formel: C₂₈H₁₈O₄
Molekulargewicht: 418,45 g/mol
MDL Number: MFCD00036202
CAS-Nummer: 596-01-0
EINECS: 209-875-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 253 - 255 °C
Molar Mass 418.45 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3