Tiefkühlschränke, NoFrost
Lieferant: Liebherr
NoFrost
LIEBGNP1956EA 0 EUR
LIEBGNP1956 LIEBGNP3056 LIEBGNP1066 LIEBGNP2356 LIEBGNP2313 LIEBGNP2756 LIEBGNES3076 LIEBGNP2713
Tiefkühlschränke, NoFrost
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Diese Tiefkühlgeräte verfügen über NoFrost, SmartFrost oder StopFrost. Angebot und Komfort werden durch große -, Untertisch- oder Truhengeräte komplettiert.
  • Schnelles, durch einen Ventilator unterstütztes, frostfreies Einfrieren zum sicheren Lagern von Nahrung über einen langen Zeitraum
  • Die Innenseiten der Tiefkühlgeräte sind glatt und leicht zu reinigen
  • Einschübe und Glaseinlegeböden können leicht entnommen werden
  • Das hochauflösende, kontrastreiche Touchscreen-Display ist hinter der Tür angebracht und ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen