Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Bottle-top dispensers, Finnpipette™
Lieferant: Thermo Scientific
Finnpipette®
LABS4421130EA 301 EUR InStock
LABS4421130 LABS4421170 LABS4421140 LABS4421150 LABS4421120 LABS4421160
Bottle-top dispensers, Finnpipette™
Spender Flaschenaufsatz-Dispenser
This bottle top dispenser feature a superior tool for dosing liquids from reagent bottles that have six models available.
  • Ergonomically designed, non-slip piston handle
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Volumes are absolutely reproducible
  • Threaded suction hose for bubble free suction
They can be fully autoclaved without disassembling and have precise self-locking system in the volume setting.
Bestellen
BESTELLEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge