Diese Säulen nutzen eine einzigartige stationäre Mixed-mode-Phase auf Kieselgelbasis, welche die Eigenschaften der Umkehrphasenchromatographie (RP) und hydrophilen Interaktionsflüssigchromatographie (HILIC) kombiniert. Die Säule verfügt über eine hydrophobe Alkylketten- und hydrophile Diol-Funktionalität. Diese Kombination ermöglicht die Nutzung sowohl von hydrophoben Interaktionen und von hydrophilen Interaktionen zur Optimierung von Trennungen.
- Rückhaltung stark polarer Moleküle
- Einzigartige Selektivität in Ergänzung zu Umkehrphasensäulen
- Hervorragende Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Diol-basierten Säulen
Geeignet für die Trennung sowohl von polaren wie unpolaren Molekülen mit einer Selektivität in Ergänzung zu Umkehrphasensäulen und geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, z. B. Arzneimittelmetaboliten, Lipide, Polyethylenglykole (PEGs), ethoxylierte Tenside und vieles mehr.
Partikeltyp: hochreines, sphärisches Kieselgel
Durchflussrate: 0,2 - 0,5 ml/min für 2,1-mm-ID-Formate; 0,4 - 1,0 ml/min für 3,0-mm-ID-Formate; 0,8 - 2,0 ml/min für 4,6-mm-ID-Formate