3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Lieferant: Molekula
MOLEM54855298EA
0
EUR
MOLEM54855298
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N Molekulargewicht: 175,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153216 CAS-Nummer: 54396-44-0 EINECS: 259-145-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |