3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin
Lieferant: Molekula
MOLEM21789468EA 0 EUR
MOLEM21789468
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin
Formel: C₉H₁₁NO₄
Molekulargewicht: 197,19 g/mol
MDL Number: MFCD00002598
CAS-Nummer: 59-92-7
EINECS: 200-445-2