Peristaltikpumpe, REGLO ICC
Lieferant: Ismatec
ISMCISM4212EA 2695 EUR
ISMCISM4212
Peristaltikpumpe, REGLO ICC
Dank der Möglichkeit zur Einzelsteuerung von bis zu 3 Pumpenkanälen via Pumpentastatur oder PC macht die Ismatec® REGLO ICC den Betrieb mehrerer Pumpen auf dem Labortisch überflüssig.
  • Dauerbetrieb oder Präzisions-Dispensieren
  • Unabhängige bidirektionale Durchflussregelung an jedem Kanal
  • Bedienerfreundliche Schlauchkassetten ermöglichen schnelle Wechsel
  • Minimierung der Unterschiede zwischen Schläuchen dank unabhängiger Kalibrierung der Kanäle und somit auch bestmögliche Kalibrierungspräzision bei Peristaltikpumpen mit mehreren Kanälen
  • Bedienerfreundliche USB-Schnittstelle erleichtert Verbindungen
Weitere Informationen zu kompatiblen Typen und Schlauchgrößen erhalten Sie von VWR.