3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäure
Lieferant: Molekula
MOLEM83808359EA 0 EUR
MOLEM83808359
3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäure
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Formel: C₅H₈BNO₃
Molekulargewicht: 140,93 g/mol
MDL Number: MFCD02677945
CAS-Nummer: 16114-47-9