Nicotinoylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLE15331400-25GEA 0 EUR
MOLE15331400-25G
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Molekulargewicht: 178,02 g/mol
MDL Number: MFCD00012820
CAS-Nummer: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II