3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Molekula
MOLEM70030628EA
0
EUR
MOLEM70030628
3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClNO₃ Molekulargewicht: 237,64 g/mol |
MDL Number:
MFCD00020813 CAS-Nummer: 23598-72-3 EINECS: 245-770-0 |