Konstantklimakammer mit Peltier, HPP Serie
Lieferant: Memmert
MEMMHPP400EA
11878
EUR
MEMMHPP400
Konstantklimakammer mit Peltier, HPP Serie
Die HPP Serie von Klimakammern bietet präzise Temperaturkontrolle von 0 bis +70 °C mit aktiver Befeuchtung und Entfeuchtung von 10 bis 90 % rF. Alle Modelle haben eine Innenkammer und ein Gehäuse aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung. Die Geräte sorgen mit ihrer Peltier-Technologie für energieeffizientes Kühlen und Aufheizen. Die Peltier-Elemente können individuell gesteuert werden, wodurch eine einheitliche Temperatur- und Feuchteverteilung in der Kammer gewährleistet wird. Alle Modelle sind mit der intuitiven Steuerungs- und Datenerfassungssoftware AtmoCONTROL ausgestattet, die Drag-&-Drop-Symbole zur Eingabe von Werten nutzt. Die Software ermöglicht die Online-Überwachung von bis zu 32 angeschlossenen Geräten und kann eine automatische Alarm-Mitteilung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen senden. Komplexe Rampenfunktionen können schnell und einfach programmiert werden. Die Kammern sind ideal für Stabilitätstests und die Lagerung in Reinraumumgebungen und Klimatisierung.
- Intuitives, benutzerfreundliches TwinDISPLAY mit 2 TFT-Displays. ControlCOCKPIT mit USB-Anschluss. ControlCOCKPIT Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Programmzeit, relative Feuchte, Beleuchtung, Zeitzonen und Sommerzeit
- Zwei PT100-Sensoren mit Vierdrahtleitung für wechselseitige Überwachung, die im Falle eines Fehlers andere Funktionen übernehmen
- Die HeatBALANCE Funktion ermöglicht die anwendungsspezifische Anpassung der Verteilung der Heizleistung (Ausgleich) zwischen den oberen und unteren Heiz-/Kühlbereichen (Peltier-Elementen)
- Gespeicherte Protokolldaten werden am ControlCOCKPIT angezeigt (max. 10.000 Werte, entspricht etwa 1 Woche)
- Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen von Protokolldaten, Hochladen und Installieren von Programmen sowie zum Protokollieren von Daten online
- Mehrfach-Übertemperaturschutz mit akustischem und visuellem Alarm, wählbar auf dem Display: elektronische Temperaturüberwachung TWW (unabhängig einstellbarer Temperaturwählwächter Klasse 3.3) oder TWB (einstellbarer Temperaturwählbegrenzer Klasse 2) zum Schutz von Proben und Kammer. AutoSAFETY passt sich automatisch an den eingestellten Wert innerhalb eines frei einstellbaren Toleranzbereichs an. Einstellung einzelner Min./Max.-Werte für Über- oder Untertemperatur.
Bestellinformation: Bestellinformation: Lieferung ohne Gitter; die benötigten Edelstahlgitter, gelochten Einlegeböden oder verstärkten Gitter müssen separat bestellt werden. Weiteres Zubehör und ab Werk eingepasste Optionen, wie z. B. LED-Module, Anschlüsse und Steckdosen im Innenraum, sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an VWR, da diese Optionen nicht nachträglich eingebaut werden können.
Bitte beachten Für Einzelheiten zum Sortiment an Einlegeböden und Gittern besuchen Sie unsere Website unter vwr.com oder wenden Sie sich an Ihr VWR-Vertriebszentrum.
New Product
Zeitlich begrenzte Aktion
Ausgewählte Artikel unterhalb sind derzeit in Aktion
Serviceleistungen: Memmert HPP climatic chambers have a 3 year warranty period as standard. This is an additional 1 year extension to that 3 year period, giving 4 years in total.
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart