Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Screw top vials and closures, 8 mm

Lieferant: Thermo Scientific
These vials are compatible with a broad variety of autosamplers and have a 8-425 thread finish. While maintaining the standard outer dimensions the internal volumes of these vials range from below 300 µl to 2 ml.

  • Vials are made of superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimise contamination from handling
  • Polypropylene caps are chemically inert
  • Flanged caps are ideal for many japanese autosamplers

Zertifizierungen: Meets all requirements of US, EU, and JPN Pharmacopia.



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt

Screw caps and seals
Typ Härte Stärke Ø VE Katalognummer Menge
Open-top screw caps, PP, for 2 ml screw cap septum vials - - 8 mm 1 HYPE60180-514
Blue silicone/clear PTFE seal, for 2 ml screw cap septum vials 30° shore 1,1 mm 8 mm 500 HYPE60180-515
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge